Orders LinkContactUsLinkComponent
Macrocuvetten
Macro, 350 µl, 1 mm, Glas
  HEWL5063-6546
 :   Agilent
Macrocuvetten
  HEWL5063-6546
 :  Agilent
Macrocuvetten
Macrocuvetten
Macro, 350 µl, 1 mm, Glas
1 * 1 ST
Cells designed for the 8453 UV/Visible spectrophotometers for optical excellence.
  • PTFE lid or stopper
  • Lichtweg:
    1 mm
  • Type:
    Macro
  • Volume:
    350 µl
  • Venstermateriaal:
    Glas
  • Seq:
    001
Accessories
  •  
    Omschrijving
  • HEWL5061-3390
    Afstandsstuk voor 5 mm cel
    1 * 1 ST - 162,00 €
  •  
    Omschrijving
  • HEWL5061-3388
    Afstandsstuk voor 1 mm cel
    1 * 1 ST - 162,00 €
  •  
    Omschrijving
  • HEWL5063-6577
    Lade voor 16 spectrofotometercellen
    1 * 1 ST - 24,00 €
  •  
    Omschrijving
  • HEWL9300-0761
    Papier voor het reinigen van lenzen
    1 * 50 ST - 14,00 €
  •  
    Omschrijving
  • HEWL5061-3389
    Afstandsstuk voor 2 mm cel
    1 * 1 ST - 162,00 €
  •  
    Omschrijving
  • HEWL9301-1161
    Magnetische roerstaaf, LxØ: 7x5 mm
    1 * 2 ST - 20,00 €