Orders LinkContactUsLinkComponent
Macrocuvetten
Macrocuvetten
Macro, 3,5 ml, 10 mm, Kwartsglas
Catalog # HEWL5061-3387
Supplier:   Agilent
Macrocuvetten
Catalog # HEWL5061-3387
Supplier:  Agilent
Macrocuvetten
Macrocuvetten
Macro, 3,5 ml, 10 mm, Kwartsglas
Price
212,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cells designed for the 8453 UV/Visible spectrophotometers for optical excellence.
  • PTFE lid or stopper
Specifications
  • Lichtweg:
    10 mm
  • Type:
    Macro
  • Volume:
    3,5 ml
  • Venstermateriaal:
    Kwartsglas
  • Seq:
    011
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • HEWL5061-3390
    Afstandsstuk voor 5 mm cel
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 162,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • HEWL5061-3388
    Afstandsstuk voor 1 mm cel
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 162,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • HEWL5063-6577
    Lade voor 16 spectrofotometercellen
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 24,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • HEWL9300-0761
    Papier voor het reinigen van lenzen
    Log in for availability
    1 * 50 ST - 14,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • HEWL5061-3389
    Afstandsstuk voor 2 mm cel
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 162,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • HEWL9301-1161
    Magnetische roerstaaf, LxØ: 7x5 mm
    Log in for availability
    1 * 2 ST - 20,00 €