Macrocuvetten
Macro, 700 µl, 2 mm, Kwartsglas
Catalogus # HEWL5061-3385
Leverancier: Agilent
Ga naar:
Product Details & Documents
Cells designed for the 8453 UV/Visible spectrophotometers for optical excellence.
- PTFE lid or stopper
Specificaties
- Lichtweg:2 mm
- Type:Macro
- Volume:700 µl
- Venstermateriaal:Kwartsglas
- Seq:004
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Afstandsstuk voor 5 mm cel
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Afstandsstuk voor 1 mm cel
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Lade voor 16 spectrofotometercellen
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Papier voor het reinigen van lenzen
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Afstandsstuk voor 2 mm cel
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Magnetische roerstaaf, LxØ: 7x5 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.