Capillary columns, HP-PLOT Al₂O₃ S
on 7" cage, Capillair, HP-PLOT Al₂O₃ S, 5,00 µm, 0,25 mm, 30 m
Catalog # HEWL19091P-S33
Supplier: Agilent
Jump to:
Product Details & Documents
These columns are with middle range polarity. It is ideal for hydrocarbon analysis, and for resolving acetylene from butane and propylene from isobutane.
Aluminium oxide deactivated with sodium sulfate
Specifications
- Kolomtype:Capillair
- Filmdikte:5,00 µm
- Ø inw.:0,25 mm
- Omschrijving:on 7" cage
- Lengte:30 m
- Seq:01
- Fase:HP-PLOT Al₂O₃ S
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



