Micro pipettes, disposable, with ring mark
100 µl, blauw, Eén markering
Catalogus # HECH40555027
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Micro pipettes, disposable, with ring mark
Catalogus # HECH40555027
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Product Details & Documents
Disposable micro pipettes with ring mark.
- Calibrated to contain 'In'
- Colour-coded
: DIN ISO 7550
Specificaties
- Kleurcode:blauw
- Type:Eén markering
- Capaciteit:100 µl
- Seq:05
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.