Instrumentenschalen
200x100x50 mm
Catalogus # 216-1403
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Product Details & Documents
Glas, dikwandig.
- Steriliseerbaar in hete lucht tot 180 °C
- Robuust
- Deksel uit roestvrij staal met knop apart verkrijgbaar
Universele schalen met rechte wand voor laboratorium, praktijken en industrie.
Specificaties
- Seq:03
- b×d×h:200x100x50 mm