Instrumentenschalen
200×100×100 mm
Catalog # 216-1408
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Jump to:
Product Details & Documents
Glas, dikwandig.
- Steriliseerbaar in hete lucht tot 180 °C
- Robuust
- Deksel uit roestvrij staal met knop apart verkrijgbaar
Universele schalen met rechte wand voor laboratorium, praktijken en industrie.
Specifications
- Seq:04
- b×d×h:200×100×100 mm