Kleurbakjes
Kleurbakjes volgens Schiefferdecker, voor 10 objectglaasjes
Catalogus # 631-9313
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Product Details & Documents
Natronkalkglas.
- Drie versies
- Voor 16 of 10 objectglaasjes
- Volgens Hellendahl of Schiefferdecker
Deze verschillende modellen kleurbakjes zijn geschikt voor standaardobjectglaasjes (76x26 mm).
Specificaties
- Omschrijving:Kleurbakjes volgens Schiefferdecker, voor 10 objectglaasjes
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.