Orders LinkContactUsLinkComponent
Prepareernaalden
Prepareernaalden
Half lancet, 50 mm, 0,6 mm
Catalogus # 233-0100
Leverancier:   HAMMACHER KARL
Prepareernaalden
Catalogus # 233-0100
Leverancier:  HAMMACHER KARL
Prepareernaalden
Prepareernaalden
Half lancet, 50 mm, 0,6 mm
Price
50,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch.
Specificaties
  • Ø:
    0,6 mm
  • Vorm:
    Half lancet
  • Lengte:
    50 mm
  • Seq:
    04
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.