Prepareernaalden
Bent, 50 mm, 0,6 mm
Catalogus # 631-7153
Leverancier: HAMMACHER KARL
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch.
Specificaties
- Ø:0,6 mm
- Vorm:Bent
- Lengte:50 mm
- Seq:01
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch.