Orders LinkContactUsLinkComponent
Prepareernaalden
Prepareernaalden
Lancet, 50 mm, 0,6 mm
Catalogus # 631-7173
Leverancier:   HAMMACHER KARL
Prepareernaalden
Catalogus # 631-7173
Leverancier:  HAMMACHER KARL
Prepareernaalden
Prepareernaalden
Lancet, 50 mm, 0,6 mm
Price
46,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch.
Specificaties
  • Ø:
    0,6 mm
  • Vorm:
    Lancet
  • Lengte:
    50 mm
  • Seq:
    02