Lepels
205 mm, 70×55 mm
Catalog # HAMMHWN144-20
Supplier: HAMMACHER KARL
Jump to:
Product Details & Documents
Uit antimagnetisch roestvrij staal 18/10.
Specifications
- Lengte:205 mm
- Lepelmaat:70×55 mm