Orders LinkContactUsLinkComponent
Lepels
Lepels
195 mm, 60×44 mm
Catalogus # 231-0272
Leverancier:   HAMMACHER KARL
Lepels
Catalogus # 231-0272
Leverancier:  HAMMACHER KARL
Lepels
Lepels
195 mm, 60×44 mm
Price
30,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Uit antimagnetisch roestvrij staal 18/10.
Specificaties
  • Lengte:
    195 mm
  • Lepelmaat:
    60×44 mm