Orders LinkContactUsLinkComponent
Lepels
Lepels
140 mm, 45×30 mm
Catalogus # 231-0270
Leverancier:   HAMMACHER KARL
Lepels
Catalogus # 231-0270
Leverancier:  HAMMACHER KARL
Lepels
Lepels
140 mm, 45×30 mm
Price
17,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Uit antimagnetisch roestvrij staal 18/10.
Specificaties
  • Lengte:
    140 mm
  • Lepelmaat:
    45×30 mm