Stirring rods
Straight stirring rod, Staal, 2 mm, 125 mm
Catalogus # HAMMHWN070-12
Leverancier: HAMMACHER KARL
Ga naar:
Product Details & Documents
Stirring rods, made from WIRONIT steel. Choice of rods with straight or angled end.
- Rust resistant
- Anti-magnetic
Specificaties
- Ø:2 mm
- Omschrijving:Straight stirring rod
- Lengte:125 mm
- Materiaal:Staal
- Seq:01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.