Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro weighing spatulas
Micro weighing spatulas
180 mm, 30 mm, 5 mm
Catalogus # 231-0257
Leverancier:   HAMMACHER KARL
Micro weighing spatulas
Catalogus # 231-0257
Leverancier:  HAMMACHER KARL
Micro weighing spatulas
Micro weighing spatulas
180 mm, 30 mm, 5 mm
Price
25,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double-ended weighing spatulas made from WIRONIT steel.
Specificaties
  • Lengte:
    180 mm
  • Seq:
    03
  • Breedte blad:
    5 mm
  • Lengte blad:
    30 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.