Micro weighing spatulas
150 mm, 28 mm, 4 mm
Catalogus # 231-1356
Leverancier: HAMMACHER KARL
Ga naar:
Product Details & Documents
Double-ended weighing spatulas made from WIRONIT steel.
Specificaties
- Lengte:150 mm
- Seq:02
- Breedte blad:4 mm
- Lengte blad:28 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.