Orders LinkContactUsLinkComponent
Thumb forceps, standard
Thumb forceps, standard
Straight, serrated, blunt, 145 mm
Catalogus # HAMML-HWC052-14
Leverancier:   HAMMACHER KARL
Thumb forceps, standard
Catalogus # HAMML-HWC052-14
Leverancier:  HAMMACHER KARL
Thumb forceps, standard
Thumb forceps, standard
Straight, serrated, blunt, 145 mm
Price
61,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Standard forceps made from Wironit steel.
Specificaties
  • Type:
    Straight, serrated, blunt
  • Lengte:
    145 mm
  • Seq:
    03
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.