Orders LinkContactUsLinkComponent
Thumb forceps, standard
Thumb forceps, standard
Straight, serrated, blunt, 120 mm
Catalogus # 232-2150
Leverancier:   HAMMACHER KARL
Thumb forceps, standard
Catalogus # 232-2150
Leverancier:  HAMMACHER KARL
Thumb forceps, standard
Thumb forceps, standard
Straight, serrated, blunt, 120 mm
Price
54,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Standard forceps made from Wironit steel.
Specificaties
  • Type:
    Straight, serrated, blunt
  • Lengte:
    120 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.