Syringes for thin layer chromatography
Fixed needle, 22s, 25 µl, 51 mm, 0,72 mm, 3, 1702 N
Catalogus # HAMI80250
Leverancier: HAMILTON BONADUZ
Ga naar:
Product Details & Documents
The needle points of these thin layer chromatography syringes are covered with a PTFE coating which reduces the surface tension between the needle and the liquid making it ideal for reproducible sample spotting.
Specificaties
- Ø uitw.:0,72 mm
- Meter:22s
- Type:1702 N
- Tip type:3
- Volume:25 µl
- Omschrijving:Fixed needle
- Lengte:51 mm
- Seq:03
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.