Orders LinkContactUsLinkComponent
GC septa, three layer
GC septa, three layer
Three layer GC septa, 5 mm, 3,81 mm
Catalogus # HAMI76022
Leverancier:   HAMILTON BONADUZ
GC septa, three layer
Catalogus # HAMI76022
Leverancier:  HAMILTON BONADUZ
GC septa, three layer
GC septa, three layer
Three layer GC septa, 5 mm, 3,81 mm
Price
29,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 12 ST
Product Details & Documents
These preconditioned silicone rubber septa are 3,81 mm thick.
  • Average life up to 100 injections with a 26s gauge needle
  • Maximum temperature up to 400 °C
Specificaties
  • Ø:
    5 mm
  • Omschrijving:
    Three layer GC septa
  • Dikte:
    3,81 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.