GC septa, three layer
Three layer GC septa, 11 mm, 3,81 mm
Catalogus # HAMI76007
Leverancier: HAMILTON BONADUZ
Ga naar:
Product Details & Documents
These preconditioned silicone rubber septa are 3,81 mm thick.
- Average life up to 100 injections with a 26s gauge needle
- Maximum temperature up to 400 °C
Specificaties
- Ø:11 mm
- Omschrijving:Three layer GC septa
- Dikte:3,81 mm
- Cat. No.:HAMI76007
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.