Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrolyte Solutions
Electrolyte Solutions
Elektrolyt 1M KNO3, zilvervrij, 100 ml, 100 ml
Catalogus # 620-4934
Leverancier:   HAMILTON BONADUZ
Electrolyte Solutions
Catalogus # 620-4934
Leverancier:  HAMILTON BONADUZ
CAS-nummer:  
Electrolyte Solutions
Electrolyte Solutions
Elektrolyt 1M KNO3, zilvervrij, 100 ml, 100 ml
CAS-nummer:  
Price
33,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 mL
Product Details & Documents
A variety of electrolyte solutions for pH and ORP electrodes.
Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    100 ml
  • Omschrijving:
    Elektrolyt 1M KNO3, zilvervrij, 100 ml
Specificaties