Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffers, DuraCal
pH buffers, DuraCal
4,01, ±0,02, roos, Plastic bottle, 3×500 ml, 3
Catalogus # HAMI238917
Leverancier:   HAMILTON BONADUZ
pH buffers, DuraCal
Catalogus # HAMI238917
Leverancier:  HAMILTON BONADUZ
CAS-nummer:  
pH buffers, DuraCal
pH buffers, DuraCal
4,01, ±0,02, roos, Plastic bottle, 3×500 ml, 3
CAS-nummer:  
Price
82,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 3 ST
Product Details & Documents
For full information concerning health and safety data please contact Avantor or Hamilton directly.
  • Label includes expiration date, batch number and actual value
  • Traceable to NIST and PTB, certificates available to download
  • Stable solutions
  • Certified pH value from a DAkkS laboratory accredited for pH measurement
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    3
  • Kleur:
    roos
  • pH-nauwkeurigheid:
    ±0,02
  • Info VPE:
    3×500 ml
  • pH-waarde:
    4,01
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.