Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrolyte Solutions
Electrolyte Solutions
Elektrolyt Skylyte, 100 ml, 100 ml
Catalog # 662-9203
Supplier:   HAMILTON BONADUZ
Electrolyte Solutions
Catalog # 662-9203
Supplier:  HAMILTON BONADUZ
CAS Number:  
Electrolyte Solutions
Electrolyte Solutions
Elektrolyt Skylyte, 100 ml, 100 ml
CAS Number:  
Price
40,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
A variety of electrolyte solutions for pH and ORP electrodes.
Documents
Spécifications
Spécifications
  • VPE:
    100 ml
  • Omschrijving:
    Elektrolyt Skylyte, 100 ml