Lepelspatels
310 mm, wit
Catalogus # 231-1348
Leverancier: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Ga naar:
Product Details & Documents
Porselein, wit glazuur.
- Brede vorm
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Hittebestendig tot 1000 °C
- Geschikt voor ruw gebruik
Specificaties
- Kleur:wit
- Lengte:310 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.