Lepelspatels
210 mm, wit
Catalogus # 231-1346
Leverancier: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Ga naar:
Product Details & Documents
Porselein, wit glazuur.
- Brede vorm
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Hittebestendig tot 1000 °C
- Geschikt voor ruw gebruik
Specificaties
- Kleur:wit
- Lengte:210 mm