Stampers
55 mm, 210 mm, 410-9124
Catalogus # 410-9135
Leverancier: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Ga naar:
Product Details & Documents
Porselein met geglazuurde steel, geglazuurd of ongeglazuurd wrijfvlak.
Certificeringen: Vervaardigd conform DIN 12906.
Specificaties
- Voor:410-9124
- Ø kop:55 mm
- Lengte:210 mm
- Seq:19