Stampers
48 mm, 185 mm, 410-9113
Catalog # 410-9323
Supplier: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Jump to:
Product Details & Documents
Porselein met geglazuurde steel, geglazuurd of ongeglazuurd wrijfvlak.
: Vervaardigd conform DIN 12906.
Specifications
- Voor:410-9113
- Ø kop:48 mm
- Lengte:185 mm
- Seq:18