Orders LinkContactUsLinkComponent
Stampers
Stampers
45 mm, 180 mm, 410-9327
Catalogus # 410-9324
Stampers
Catalogus # 410-9324
Stampers
Stampers
45 mm, 180 mm, 410-9327
Price
53,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Porselein met geglazuurde steel, geglazuurd of ongeglazuurd wrijfvlak.
Certifications: Vervaardigd conform DIN 12906.
Specificaties
  • Voor:
    410-9327
  • Ø kop:
    45 mm
  • Lengte:
    180 mm
  • Seq:
    17