Orders LinkContactUsLinkComponent
Stampers
Stampers
42 mm, 175 mm, 410-9112
Catalogus # 410-9134
Stampers
Catalogus # 410-9134
Stampers
Stampers
42 mm, 175 mm, 410-9112
Price
49,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Porselein met geglazuurde steel, geglazuurd of ongeglazuurd wrijfvlak.
Certificeringen: Vervaardigd conform DIN 12906.
Specificaties
  • Voor:
    410-9112
  • Ø kop:
    42 mm
  • Lengte:
    175 mm
  • Seq:
    16