Orders LinkContactUsLinkComponent
Stampers
Stampers
36 mm, 150 mm, 410-9110
Catalog # 410-9133
Stampers
Catalog # 410-9133
Stampers
Stampers
36 mm, 150 mm, 410-9110
Price
34,20 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Porselein met geglazuurde steel, geglazuurd of ongeglazuurd wrijfvlak.
Certifications: Vervaardigd conform DIN 12906.
Specifications
  • Voor:
    410-9110
  • Ø kop:
    36 mm
  • Lengte:
    150 mm
  • Seq:
    15