Orders LinkContactUsLinkComponent
Stampers
Stampers
30 mm, 135 mm, 410-9328
Catalog # 410-9132
Stampers
Catalog # 410-9132
Stampers
Stampers
30 mm, 135 mm, 410-9328
Price
23,90 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Porselein met geglazuurde steel, geglazuurd of ongeglazuurd wrijfvlak.
Certifications: Vervaardigd conform DIN 12906.
Specifications
  • Voor:
    410-9328
  • Ø kop:
    30 mm
  • Lengte:
    135 mm
  • Seq:
    14