Orders LinkContactUsLinkComponent
Stampers
24 mm, 115 mm, 410-9326
Catalogus # 410-9131
Stampers
Catalogus # 410-9131
Stampers
Stampers
24 mm, 115 mm, 410-9326
Price
19,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Porselein met geglazuurde steel, geglazuurd of ongeglazuurd wrijfvlak.
 : Vervaardigd conform DIN 12906.
Specificaties
  • Voor:
    410-9326
  • Ø kop:
    24 mm
  • Lengte:
    115 mm
  • Seq:
    12