Dishes, evaporating
400 ml, 60 mm, 150 mm
Catalogus # 216-0375
Leverancier: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Ga naar:
Product Details & Documents
Geglazuurd porselein.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Hittebestendig tot +1000 °C
- Geringe warmte-uitzetting
Voor een breed scala aan laboratoriumtoepassingen. Met tuit en vlakke bodem. Wit geglazuurd.
Specificaties
- Ø uitw.:150 mm
- Capaciteit:400 ml
- Hoogte:60 mm