Dishes, evaporating
100 ml, 36 mm, 84 mm
Catalog # 216-0289
Supplier: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Jump to:
Product Details & Documents
Geglazuurd porselein.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Hittebestendig tot +1000 °C
- Geringe warmte-uitzetting
Voor een breed scala aan laboratoriumtoepassingen. Met tuit en vlakke bodem. Wit geglazuurd.
Specifications
- Ø uitw.:84 mm
- Capaciteit:100 ml
- Hoogte:36 mm