Büchner trechters
10600 ml, 320 mm
Catalogus # 511-2513
Leverancier: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Ga naar:
Product Details & Documents
Wit geglazuurd porselein.
Voor papieren filters of membraanfilters.
Certificeringen: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 en 511-2500: niet conform DIN).
Specificaties
- Capaciteit:10600 ml
- Seq:14
- Voor filter Ø:320 mm