Büchner trechters
5800 ml, 270 mm
511-2512
Wit geglazuurd porselein.
Voor papieren filters of membraanfilters.
Certifications: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 en 511-2500: niet conform DIN).
- Capaciteit:5800 ml
- Seq:13
- Voor filter Ø:270 mm
Wit geglazuurd porselein.
Voor papieren filters of membraanfilters.
Certifications: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 en 511-2500: niet conform DIN).