Büchner trechters
4300 ml, 240 mm
N° de catalogue 511-2511
Fournisseur: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Aller à :
Product Details & Documents
Wit geglazuurd porselein.
Voor papieren filters of membraanfilters.
Certifications: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 en 511-2500: niet conform DIN).
Spécifications
- Capaciteit:4300 ml
- Seq:12
- Voor filter Ø:240 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.