Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner trechters
1900 ml, 185 mm
  511-2510
Büchner trechters
  511-2510
Büchner trechters
Büchner trechters
1900 ml, 185 mm
498,00 €
1 * 1 ST
Wit geglazuurd porselein.
Voor papieren filters of membraanfilters.
 : DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 en 511-2500: niet conform DIN).
  • Capaciteit:
    1900 ml
  • Seq:
    11
  • Voor filter Ø:
    185 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.