Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner trechters
Büchner trechters
1250 ml, 150 mm
  511-2509
Büchner trechters
  511-2509
Büchner trechters
Büchner trechters
1250 ml, 150 mm
311,00 €
1 * 1 ST
Wit geglazuurd porselein.
Voor papieren filters of membraanfilters.
Certifications: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 en 511-2500: niet conform DIN).
  • Capaciteit:
    1250 ml
  • Seq:
    10
  • Voor filter Ø:
    150 mm