Büchner trechters
795 ml, 125 mm
511-2508
Wit geglazuurd porselein.
Voor papieren filters of membraanfilters.
: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 en 511-2500: niet conform DIN).
- Capaciteit:795 ml
- Seq:09
- Voor filter Ø:125 mm
Wit geglazuurd porselein.
Voor papieren filters of membraanfilters.
: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 en 511-2500: niet conform DIN).