Büchner trechters
135 ml, 70 mm
511-2505
Wit geglazuurd porselein.
Voor papieren filters of membraanfilters.
: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 en 511-2500: niet conform DIN).
- Capaciteit:135 ml
- Seq:06
- Voor filter Ø:70 mm
Wit geglazuurd porselein.
Voor papieren filters of membraanfilters.
: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 en 511-2500: niet conform DIN).