Büchner trechters
75 ml, 55 mm
Catalog # 511-2504
Supplier: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Jump to:
Product Details & Documents
Wit geglazuurd porselein.
Voor papieren filters of membraanfilters.
Certifications: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 en 511-2500: niet conform DIN).
Specifications
- Capaciteit:75 ml
- Seq:05
- Voor filter Ø:55 mm