Büchner trechters
10 ml, 27 mm
Catalogus # 511-2501
Leverancier: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Ga naar:
Product Details & Documents
Wit geglazuurd porselein.
Voor papieren filters of membraanfilters.
Certificeringen: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 en 511-2500: niet conform DIN).
Specificaties
- Capaciteit:10 ml
- Seq:02
- Voor filter Ø:27 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.