Büchner trechters
25 ml, 40 mm
Catalog # 511-2500
Supplier: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Jump to:
Product Details & Documents
Wit geglazuurd porselein.
Voor papieren filters of membraanfilters.
Certificeringen: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 en 511-2500: niet conform DIN).
Specifications
- Capaciteit:25 ml
- Seq:03
- Voor filter Ø:40 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.