Microplates, 96-well
F-bodem, transparant, steriel, 40 - 340 µl, 96, +, 382 µl
Catalogus # 736-0119
Leverancier: Greiner Bio-One
Ga naar:
Product Details & Documents
PS, without lid. A large number of different 96-well microplates are available in a wide variety of surface treatments with a choice of well profile, and with either solid or µClear® bottom. All plates are free of DNase, RNase and human DNA, and are non-pyrogenic.
Documents
Specificaties
- Aant. wells:96
- Aanbevolen werkvolume:40 - 340 µl
- Steriel:+
- Omschrijving:F-bodem, transparant, steriel
- Seq:06
- Totaalvolume:382 µl
- Cat. No.:736-0119
- Milieu certificering:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.