Microplates, 96-well
V-bodem, transparant, 40 - 200 µl, 96, -, 234 µl
Leverancier: Greiner Bio-One
Ga naar:
Product Details & Documents
PS, without lid. A large number of different 96-well microplates are available in a wide variety of surface treatments with a choice of well profile, and with either solid or µClear® bottom. All plates are free of DNase, RNase and human DNA, and are non-pyrogenic.
Documents
Specificaties
- Aant. wells:96
- Aanbevolen werkvolume:40 - 200 µl
- Steriel:-
- Omschrijving:V-bodem, transparant
- Seq:01
- Totaalvolume:234 µl
- Cat. No.:391-3610
- Milieu certificering:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.