Microplates, 96-well
U-bodem, transparant, 40 - 280 µl, 96, -, 323 µl
PS, without lid. A large number of different 96-well microplates are available in a wide variety of surface treatments with a choice of well profile, and with either solid or µClear® bottom. All plates are free of DNase, RNase and human DNA, and are non-pyrogenic.
- Aant. wells:96
- Aanbevolen werkvolume:40 - 280 µl
- Steriel:-
- Omschrijving:U-bodem, transparant
- Seq:03
- Totaalvolume:323 µl
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.