Petrischalen
Met nokken, 145 mm, 20 mm, Niet steriel, 15/sleeve
391-3665
Gemaakt van kristalhelder PS voor optimaal gebruik in microscopische toepassingen. Modellen met en zonder ventilatie.
- Eenvoudig stapelbaar
- Zware constructie voor een goede thermische bestendigheid bij het werken met warme agar
- Met ventilatieopeningen voor een betere gasuitwisseling, of zonder voor lange incubatietijden
- Ø:145 mm
- Verpakt:15/sleeve
- Steriliteit:Niet steriel
- Uitvoering:Met nokken
- Hoogte:20 mm
- Seq:15